Descripción
- Gran resistencia a alcoholes y aceites mientras se adhiere en rangos de temperatura de -°40 C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos.
- Fabricado en material de polipropileno B-390
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN VDE 0472 Parte 815, compatible con RoHS |
| Tipo de adhesivo | No adhesivo |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres |
| Para utilizar con (equipo) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Mostrar más |