Learn More
Brady™ DuraSleeve™ Insertos de polipropileno para marcado de cables para impresoras M6/M7
Código de producto. 17838134 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,163 x 0,59 in
0,163 x 1,18 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17838134 0,163 x 1,18 in paquete de 300
17818194 0,163 x 0,59 in paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17838134 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 176287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.75€
    29.32€ / paquete de 300
    Ahorro 5.43€
    15% Descuento
En stock
DuraSleeve™ Los insertos de polipropileno son insertos rígidos imprimibles diseñados para imprimirse y fijarse a un cable mediante portadores de marcado de cable de PVC transparente y extruido.
  • Alta resistencia a alcoholes y aceites mientras se adhiere en rangos de temperatura de -°40 C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos.
  • Fabricado con material de polipropileno B-390
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN VDE 0472 parte 815, DIN VDE 0472 parte 817, cumple con RoHS
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polipropileno
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Cantidad 300 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Dimensiones (L x An) 0,163 x 1,18 in
Longitud (imperial) 0,163 in
Anchura (imperial) 1,18 in
Anchura (métrico) 29.97 mm
Altura (métrico) 4.14 mm
Alternate Part Number M6-30-390