Learn More
Brady™ DuraSleeve™ Etiquetas a granel para M710, M610, M611
Código de producto. 17868044 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4,4 x 16 mm
4,4 x 30 mm
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
paquete de 5000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Tamaño de la unidad
17868044 4,4 x 30 mm Blanco paquete de 2500
17837874 4,4 x 16 mm Amarillo paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17868044 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 312135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    168.26€ / paquete de 2500
    Ahorro 31.74€
    15% Descuento
En stock
A granel, rígido DuraSleeve™ Insertos para uso con Brady Impresoras M611, M610 y M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ Los insertos imprimibles crean una leyenda duradera
  • Construcción rígida de la DuraSleeve™ El sistema de marcado de cables proporciona insertos que se pueden insertar fácilmente en un soporte limpio.
  • La leyenda se puede cambiar antes o después de la finalización.
Especificaciones
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Cinta
Material Vinilo
Tipo de producto Marcadores de alambre y cable
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiquetas por fila 1 etiqueta
Cantidad 250 etiquetas
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,0098 in
Grosor (métrico) 0.249 mm
Dimensiones (L x An) 4,4 x 30 mm
Longitud (imperial) 0,17 in
Anchura (imperial) 1,18 in
Anchura (métrico) 30 mm
Alternate Part Number BM-30x4.4-7696-WT
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.