Learn More
Brady™ DuraSleeve™ Etiquetas a granel para M710, M610, M611
Código de producto. 17877954 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4,4 x 16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17877954 4,4 x 16 mm paquete de 2500
1 options
Código de producto. 17877954 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 312131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    168.26€ / paquete de 2500
    Ahorro 31.74€
    15% Descuento
En stock
A granel, rígido DuraSleeve™ Insertos para uso con Brady Impresoras M611, M610 y M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ Los insertos imprimibles crean una leyenda duradera
  • Construcción rígida de la DuraSleeve™ El sistema de marcado de cables proporciona insertos que se pueden insertar fácilmente en un soporte limpio.
  • La leyenda se puede cambiar antes o después de la finalización.
Especificaciones
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Cinta
Material Vinilo
Tipo de producto Marcadores de alambre y cable
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiquetas por fila 1 etiqueta
Cantidad 250 etiquetas
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,0098 in
Grosor (métrico) 0.249 mm
Dimensiones (L x An) 4,4 x 16 mm
Longitud (imperial) 0,17 in
Anchura (imperial) 0,63 in
Anchura (métrico) 16 mm
Alternate Part Number BM-16x4.4-7696-WT