Learn More
Macherey-Nagel™ Placa TLC Durasil-25/UV254
Código de producto. 10400712 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Cantidad:
100/Paq.
200/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad unitSize
10400712 10 x 20 cm 50/Paq. paquete de 50
10058690 20 x 20 cm 25/Paq. 25 PCS
12887811 5 x 10 cm 200/Paq. paquete de 200
10296181 5 x 20 cm 100/Paq. paquete de 100
10334601 5 x 10 cm 50/Paq. paquete de 50
5 options
Código de producto. 10400712
Marca: Macherey-Nagel™ 812007
Solo quedan null
Especificaciones
Material Durasil-25
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/Paq.
Tipo Placa TLC
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 20 cm