Learn More
Macherey-Nagel™ Placa Durasil-25/UV254 TLC
Código de producto. 16523890 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16523890 200 Pc. paquete de 200
1 options
Código de producto. 16523890 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 812005.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    292.17€ / paquete de 200
    Ahorro 45.83€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
TLC placas de vidrio recubiertas con gel de sílice sin modificar con una capa dura para aplicaciones de cromatografía de capa fina.
  • TLC placas de vidrio disponibles en diferentes tamaños para diversas aplicaciones
  • Recubierto con gel de sílice sin modificar (SiOH)
  • Capa dura que muestra resultados diferentes comparados con SIL G las capas HD de , ADAMANT o SIL
  • A menudo utilizado para aplicaciones de MTC
Especificaciones
Material del respaldo Vidrio
Material Gel de sílice sin modificar (SiOH)
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 200 Pc.
Tipo Placas de vidrio recubiertas con gel de sílice
Indicador fluorescente Sí
Para utilizar con (aplicación) Esteroides, fase normal (NP), anilinas, ácidos biliares, lípidos cutáneos
Para utilizar con (equipo) Cromatografía de capa delgada (TLC)
Incluye 200x TLC Placas de Cristal (5 x 10 cm)
Volumen de poro 0.75 mL/g
Línea de productos DURASIL
Absorbente DURASIL UV254
Superficie específica ∼500 m2/g
Requisitos de almacenamiento 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F)
Grosor (métrico) 0.25 mm
Dimensiones (L x An) 5 x 10 cm