Learn More
Phenomenex™ Durashell™ Columnas de flash RP, medios esféricos, tamaño de partícula de 20 a 35 μm
Tienda Phenomenex ProductosDescription
- Marca: Claricep
- Técnica: FLASH
- Modo de separación: Fase invertida
- Fase: RP
- Tipo de partícula: Esférica
Specifications
Specifications
| Tipo | Columna Flash |
| Peso del lecho (métrico) | 330 g |