Learn More
Semadeni™ Película estirada DuraSEAL™
Código de producto. 15858302
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
76 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15858302 76 m cada uno
1 options
Código de producto. 15858302 Proveedor Semadeni™ N.º de proveedor 8774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.73€
    155.86€ / paquete de 1
    Ahorro 87.87€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Una película estirada de laboratorio resistente al calor y a disolventes ideal para sellar recipientes de laboratorio de todo tipo.
  • Microondas seguro y resistente al calor hasta +100 °C
  • También apto para hervir agua
  • Muy resistente a disolventes y medios agresivos
  • La película se puede estirar entre 500 y 800 % de su tamaño original
  • Forma un sello hermético
  • También se puede utilizar fuera del laboratorio para muchas aplicaciones en las que es necesario sellar un recipiente
  • 10 cm de ancho, 76 m de largo
Especificaciones
Aplicaciones Recipientes de sellado
Color Transparente
Anchura (métrico) 10 cm
Longitud (métrico) 76 m
Para utilizar con (equipo) Frascos, tarros