Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ YOUTILITY™ Botella de laboratorio, ámbar, GL 45, USP 660 y USP 671 compatibles, graduada
Código de producto. 15366744 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15366744 1000 ml paquete de 4
15318751 500 ml paquete de 4
15303756 250 ml paquete de 4
15520482 125 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15366744 Proveedor DWK LIFE SCIENCES™ N.º de proveedor 218865453
En stock
La DURAN™ YOUTILITY™ botella de laboratorio, ámbar, GL 45, USP 660 y USP 671 Compliant, Graduated ofrece zonas ergonómicas de agarre, un perfil más delgado para ahorrar espacio y vidrio ámbar para protección UV de materiales fotosensibles.
  • Protección UV de hasta aproximadamente 500 nm debido a la coloración ámbar externa - compatible con USP 660 (Transmisión Espectral) y USP 671
  • La aplicación externa de color ámbar garantiza que las superficies internas conserven las propiedades estándar DURAN™ del borosilicato 3.3 del vidrio
  • Color ámbar muy duradero y resistente químicamente, cocido permanentemente en la superficie exterior del cristal
  • Manejo más fácil y seguro con zonas de agarre especialmente moldeadas a ambos lados de la botella
  • Abre o cierra significativamente más rápido con un hilo de botella acortado, totalmente compatible con cierres y accesorios GL 45
  • Tapón de rosca ergonómico optimizado con ranuras y crestas cómodas para un ajuste o retiro eficiente, incluso con manos enguantadas
  • Áreas de etiquetado predefinidas compatibles con etiquetas autoadhesivas YOUTILITY™ dedicadas DURAN™ para una identificación inequívoca
  • La forma más delgada de la botella permite un uso más óptimo del espacio limitado en autoclaves y frigoríficos de laboratorio
  • Las botellas pueden apilarse horizontalmente de lado para facilitar su almacenamiento
  • El sellado de tapones con sistema de labios de sellado garantiza un sellado hermético
  • Moldeado a partir de DURAN™ borosilicato 3.3, un vidrio neutro farmacopeico tipo 1 con excelente resistencia química y a la temperatura
  • Disponible en volúmenes secuenciales: 125, 250, 500 y 1000 mL
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Preparación de materiales sensibles a la luz; almacenamiento de materiales sensibles a la luz; transporte y envío de materiales sensibles a la luz
Incluye Tapón de rosca y anillo de vertido de polipropileno
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 4/paq.
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca De rosca
Tamaño del tapón GL 45
Diámetro (métrico) 93 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 34 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de laboratorio