Learn More
DWK Life Sciences Etiquetas para frascos DURAN™ YOUTILITY™, GL 45, silicona, variadas
Código de producto. 15283375 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
:
GL 45, ocho colores
Código de producto.
15283375 GL 45, ocho colores
1 options
Código de producto. 15283375 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292432904
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Codificación por colores sencilla para frascos DURAN™ YOUTILITY™.
Las etiquetas para frascos GL 45 son apropiadas para distinguir e identificar claramente los frascos de laboratorio. Se pueden colocar de forma fácil y segura alrededor del cuello de los frascos YOUTILITY™, incluso con la etiqueta en su sitio. Las etiquetas de frasco disponen de una pestaña que hace que sean fáciles de quitar con o sin los guantes puestos.
  • Disponibles en diferentes colores para distinguir e identificar claramente los frascos de laboratorio
  • Las etiquetas elásticas de los frascos se pueden colocar de forma fácil y segura alrededor del cuello, incluso con el tapón de rosca en su lugar
  • Incluye una pestaña que se puede raspar y que facilita su retirada con manos o con guantes
  • Resistentes a productos químicos, resistentes al calor y totalmente reutilizables
  • Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 16/paq.
Color Varios
Material Silicona
Para utilizar con (aplicación) codificación de colores e identificación
Modelo Botella GL 45, esterilizable en autoclave