Learn More
DWK Life Sciences Frasco de Woulff DURAN™, 3 cuellos esmerilados estándar y tubos de fondo
Código de producto. 10141691 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10141691 500 ml cada uno
10213791 1000 ml cada uno
10273261 5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10141691 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 247104401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.90€
    185.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1.90€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco de Woulff se utiliza en equipos de vacío y sirve para recoger, limpiar y/o secar gases.
Los frascos de Woulff forman parte de un equipo de vacío, en el que se utilizan, por un lado, como recipientes colectores para la generación de gases o para la limpieza y/o secado de gases. Como parte de un equipo de vacío, los frascos de Woulff son adecuados para aplicaciones de vacío y, a menudo, también se utilizan como recipiente intermedio para evitar la caída espontánea del vacío y la succión de líquido asociada de nuevo en la bomba de vacío.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Tres juntas esmeriladas estándar para la importación o exportación de gases
  • Acceso adicional a través de los tubos esmerilados
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Para utilizar con (aplicación) Recogida y disolución de gases en líquidos; producción de gases; funcionamiento seguro en condiciones de vacío; en la serie: Purificación de un gas
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
N.° por paquete 1/Paq.
Acabado del cuello Fondo de la junta cónica estándar 19/26
Diámetro (métrico) 87 mm