Learn More
DWK Life Sciences Tapas de frascos de pesaje sin esmerilar DURAN™
Código de producto. 15894848 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 50
NS 60
NS 80
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 250
paquete de 90
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
15894848 NS 50 paquete de 250
15844848 NS 19 paquete de 240
15864848 NS 29 paquete de 240
15874848 NS 34 paquete de 240
15854848 NS 24 paquete de 240
15884848 NS 40 paquete de 250
15804858 NS 60 paquete de 90
15814858 NS 80 paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15894848 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286605507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.26€
    1039.50€ / paquete de 250
    Ahorro 175.76€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Tapa de frasco para pesar destinada a procesamientos de esmerilado y para ser completada.
Los frascos de pesaje DURAN™ se utilizan para pesar productos químicos en carritos de análisis. Debido al cierre hermético de su tapa de vidrio intercambiable y esmerilada, se evita después del pesaje la pérdida de muestras durante el transporte.
  • Sin esmerilar
  • Llevando a cabo un posterior proceso de esmerilado se consigue que la tapa asiente en el frasco para pesar cerrándolo de forma hermética. Por lo tanto, se puede evitar la pérdida de muestras.
  • Artículo de vidrio para esmerilar
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Pesaje de productos químicos
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 250/paq.
Tamaño del tapón NS 50