Learn More
DWK Life Sciences Frasco para pesar con tapa esmerilada, forma baja DURAN™
Código de producto. 11730944 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
15 ml
30 ml
80 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11730944 5 ml paquete de 10
11740944 15 ml paquete de 10
11700964 30 ml 10 PCS
11710964 80 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11730944 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 242101304
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos para pesar son adecuados para pesar sustancias. Gracias a su tapa a juego se previenen las pérdidas de muestra del producto a pesar.
Para llevar a cabo las reacciones de manera controlada, es esencial conocer las cantidades de sustancia requeridas y pesar dichas sustancias con precisión. Para el pesaje, se puede utilizar un frasco para pesar. La tapa a juego permite cerrar el frasco para pesar y, por lo tanto, impide, p. ej., turbulencias durante el transporte del sólido previamente pesado. Dado que incluso la más mínima contaminación del frasco puede afectar a los resultados de pesaje, se ha provisto al vidrio de realces en el área del esmerilado del recipiente y en el asidero de la tapa para poder sujetar y mover dichas partes con la ayuda de unas tenazas o pinzas.
  • El cierre hermético evita cualquier pérdida de muestra durante el transporte posterior al pesaje
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 ml
Descripción Perfil bajo
Para utilizar con (aplicación) Pesaje; almacenamiento y transporte; disponible en formas bajas y altas
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 28 mm