Learn More
DWK Life Sciences Frasco para pesar con tapa esmerilada, forma alta DURAN™
Código de producto. 11740904 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
45 ml
70 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11740904 70 ml paquete de 10
11720964 10 ml 10 PCS
11730964 20 ml paquete de 10
11740964 45 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11740904 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 242112404
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos para pesar son adecuados para pesar sustancias. Gracias a su tapa a juego se previenen las pérdidas de muestra del producto a pesar.
Para llevar a cabo las reacciones de manera controlada, es esencial conocer las cantidades de sustancia requeridas y pesar dichas sustancias con precisión. Para el pesaje, se puede utilizar un frasco para pesar. La tapa a juego permite cerrar el frasco para pesar y, por lo tanto, impide, p. ej., turbulencias durante el transporte del sólido previamente pesado. Dado que incluso la más mínima contaminación del frasco puede afectar a los resultados de pesaje, se ha provisto al vidrio de realces en el área del esmerilado del recipiente y en el asidero de la tapa para poder sujetar y mover dichas partes con la ayuda de unas tenazas o pinzas.
  • El cierre hermético evita cualquier pérdida de muestra durante el transporte posterior al pesaje
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Capacidad (métrico) 70 ml
Descripción Forma alta
Para utilizar con (aplicación) Pesaje; almacenamiento y transporte; disponible en formas bajas y altas
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 44 mm