Learn More
DWK Life Sciences ™Plato de vidrio de reloj DURAN, borde fundido
Código de producto. 11766612 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11766612 150 mm 10 PCS
11786592 40 mm 10 PCS
11796592 50 mm paquete de 10
11706602 60 mm 10 PCS
11716602 80 mm 10 PCS
11726602 100 mm 10 PCS
11756612 125 mm paquete de 10
11716153 200 mm 10 PCS
10202121 250 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11766612 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 213215705
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma cóncava del plato de vidrio de reloj permite trabajar con cantidades muy pequeñas (por ejemplo, para pretratamientos) y cubrir las amplias aberturas de los materiales de vidrio para laboratorio.
La multitud de pasos diferentes en el entorno de trabajo de laboratorio exige una multitud de vidrios de aplicación universal. Estos dispositivos de vidrio suelen tener una forma muy sencilla y se caracterizan por su versatilidad. Los vidrios de reloj, por ejemplo, son cóncavos y curvos. La pequeña cubeta creada de esta manera permite que se llenen con líquidos o sólidos.
  • Reducción del riesgo de lesiones gracias al borde fundido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Pesaje; revestimiento; pretratamientos; secado de materiales; disponible en Boro 3.3 o vidrio sódico-cálcico
N.° por paquete 10/paq.
Diámetro (métrico) 150 mm