Descripción
La multitud de pasos diferentes en el entorno de trabajo de laboratorio exige una multitud de vidrios de aplicación universal. Estos dispositivos de vidrio suelen tener una forma muy sencilla y se caracterizan por su versatilidad. Los vidrios de reloj, por ejemplo, son cóncavos y curvos. La pequeña cubeta creada de esta manera permite que se llenen con líquidos o sólidos.
- Reducción del riesgo de lesiones gracias al borde fundido
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje; revestimiento; pretratamientos; secado de materiales; disponible en Boro 3.3 o vidrio sódico-cálcico |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Diámetro (métrico) | 250 mm |