Learn More
Witeg™ Matraz volumétrico, clase A, Duran , con pico y tapón de polietileno
Descripción
- Certificado de conformidad de clase A
- Tapón de polietileno ST
- Graduaciones en azul
- Boquilla
- Duran vidrio de borosilicato 3.3
- Certificado incluido en caja
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12664, ISO 1042 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Incluye | Tapón |
| Estilo de cuello | 14 x 23mm |
| Junta cónica estándar | ST 14/23 |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tipo de tapón | Tapón |