Learn More
Witeg™ Matraz volumétrico, clase A, Duran , con pico y tapón de polietileno
Código de producto. 10516282
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
50 mL
100 mL
2000 mL
5 L
Junta cónica estándar:
ST 10/19
ST 12/21
ST 14/23
ST 29/32
ST 34/35
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar
10516282 100 mL ST 12/21
10729232 50 mL ST 14/23
10467471 10 mL ST 10/19
10647842 2000 mL ST 29/32
10790173 5 L ST 34/35
10086271 100 mL ST 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10516282 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 3 664 010 A
Includes
Tapón
Witeg™ Matraces volumétricos, clase A, Duran , con pico y tapón de polietileno están certificados en conformidad, son duraderos y resistentes.
  • Certificado de conformidad de clase A
  • Tapón de polietileno ST
  • Graduaciones en azul
  • Boquilla
  • Duran vidrio de borosilicato 3.3
  • Certificado incluido en caja
Spezifikation
Certificaciones/conformidad DIN 12664, ISO 1042
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Estilo de cuello 12 x 21mm
Junta cónica estándar ST 12/21
Graduated Sí
Clase A
Tipo de tapón Tapón
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.