Learn More
Witeg™ Matraz volumétrico, clase A, Duran , con pico y tapón de polietileno
Beschreibung
Includes
Tapón
- Certificado de conformidad de clase A
- Tapón de polietileno ST
- Graduaciones en azul
- Boquilla
- Duran vidrio de borosilicato 3.3
- Certificado incluido en caja
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | DIN 12664, ISO 1042 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Estilo de cuello | 12 x 21mm |
| Junta cónica estándar | ST 12/21 |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tipo de tapón | Tapón |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?