Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase B, con marca de graduación rayada y tapón de polietileno ergonómico, impresión en blanco
Código de producto. 15270916 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml
10 ml (cuello ancho)
2000 ml
200 ml
20 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
5 ml (cuello ancho)
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15270916 5 ml (cuello ancho) paquete de 2
15280916 10 ml (cuello ancho) paquete de 2
15290916 20 ml paquete de 2
15200926 25 ml paquete de 2
15210926 50 ml paquete de 2
15220926 100 ml paquete de 2
15230926 200 ml paquete de 2
15240926 250 ml 2 PCS
15250926 500 ml paquete de 2
15260926 1000 ml paquete de 2
15270926 2000 ml paquete de 2
15280926 5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15270916 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 246700957
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo.
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los productos de precisión de clase B tienen una impresión en blanco. Para estos productos solo está disponible una especificación general de vidrio.
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase de precisión B
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Con marca de anillo impresa para aportar una mejor visibilidad
  • La influencia de factores no deseables se mantiene al mínimo absoluto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 22 mm
Capacidad (métrico) 5 ml (cuello ancho)
Material Vidrio borosilicatado (3.3), Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
Estilo de cuello Cuello ancho
N.° por paquete 2/paq.
Tolerancia ±0,08 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable