Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase A, sin certificado de conformidad
Código de producto. 10344961 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml (tamaño del tapón 12/21)
100 ml (tamaño del tapón 14/23)
10 ml
2000 ml
200 ml
20 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10344961 5000 ml cada uno
13487158 20 ml paquete de 2
13127593 25 ml paquete de 2
13137593 50 ml paquete de 2
13157593 200 ml paquete de 2
13167593 250 ml paquete de 2
13487048 2000 ml paquete de 2
13147593 100 ml (tamaño del tapón 12/21) paquete de 2
13417018 5 ml paquete de 2
15221789 500 ml paquete de 2
15231789 1000 ml paquete de 2
13117593 10 ml paquete de 2
15211789 100 ml (tamaño del tapón 14/23) paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10344961 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 216787309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.40€
    175.35€ / paquete de 1
    Ahorro 22.05€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo. Estos matraces aforados están certificados por lote pero no cuenta con certificado de conformidad.
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los matraces aforados con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Se suministra con tapón de polietileno octogonal
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Con marca de graduación rayada e imagen de impresión en blanco
  • La influencia de factores no deseables se mantiene al mínimo absoluto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 215 mm
Capacidad (métrico) 5000 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3), Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
N.° por paquete 1/paq.
Tolerancia ± 1,2 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable