Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase A, certificado individual
Código de producto. 15270876 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
1000 ml (cuello ancho)
100 ml (tamaño del tapón 12/21)
100 ml (tamaño del tapón 14/23)
10 ml (cuello ancho)
1 ml
2000 ml
200 ml
20 ml
250 ml
25 ml
2 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
5 ml (cuello ancho)
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15270876 1 ml paquete de 2
15280876 2 ml paquete de 2
15290876 5 ml (cuello ancho) paquete de 2
15200886 10 ml (cuello ancho) 2 PCS
15210886 20 ml paquete de 2
15220886 25 ml paquete de 2
15230886 50 ml paquete de 2
15240886 100 ml (tamaño del tapón 12/21) paquete de 2
15250886 100 ml (tamaño del tapón 14/23) paquete de 2
15260886 200 ml paquete de 2
15270886 250 ml paquete de 2
15290886 500 ml paquete de 2
15280886 1000 ml paquete de 2
15200896 1000 ml (cuello ancho) paquete de 2
15210896 2000 ml paquete de 2
15220896 5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 15270876 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 246790151
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo. Estos matraces aforados están certificados artículo por artículo y están marcados con un número individual.
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los matraces aforados numerados individualmente se ofrecen con un certificado individual. El número individual se trata de un grabado con láser permanente en la base del matraz aforado y se incluye en el certificado correspondiente. El volumen medido para el matraz aforado correspondiente, la incertidumbre de la medición y el día de expedición se documentan en este certificado. El número individual es un número consecutivo y consta de tres letras y un número de cuatro dígitos, por ejemplo: AAA-0001.
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Impresión azul de alta resistencia
  • Con marca de anillo impresa para aportar una mejor visibilidad
  • La influencia de factores no deseables se mantiene al mínimo absoluto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 13 mm
Capacidad (métrico) 1 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3), Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
N.° por paquete 2/paq.
Tolerancia ±0,025 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable