Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase A, certificado por lote
Código de producto. 15230876 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
1000 ml (cuello ancho)
100 ml (tamaño del tapón 12/21)
100 ml (tamaño del tapón 14/23)
10 ml (cuello ancho)
1 ml
2000 ml
200 ml
20 ml
250 ml
25 ml
2 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
5 ml (cuello ancho)
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecho
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Estilo de cuello Tamaño de la unidad
15230876 1000 ml Estrecho 2 PCS
15210866 1 ml Estrecho 2 PCS
15220866 2 ml Estrecho paquete de 2
15230866 5 ml (cuello ancho) Ancha paquete de 2
15287339 10 ml (cuello ancho) Ancha paquete de 2
15250866 20 ml Estrecho paquete de 2
15260866 25 ml Estrecho paquete de 2
15270866 50 ml Estrecho paquete de 2
15280866 100 ml (tamaño del tapón 12/21) Estrecho paquete de 2
15290866 100 ml (tamaño del tapón 14/23) Estrecho paquete de 2
15200876 200 ml Estrecho paquete de 2
15210876 250 ml Estrecho paquete de 2
15220876 500 ml Estrecho paquete de 2
15240876 1000 ml (cuello ancho) Ancha paquete de 2
15250876 2000 ml Estrecho paquete de 2
15260876 5000 ml Estrecho cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 15230876 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 246785457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.88€
    126.59€ / paquete de 2
    Ahorro 26.29€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo. Estos matraces aforados están certificados por lotes.
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los matraces aforados con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Impresión azul de alta resistencia
  • Con marca de anillo impresa para aportar una mejor visibilidad
  • La influencia de factores no deseables se mantiene al mínimo absoluto
Especificaciones
Calibración Para el almacenamiento
Certificaciones/conformidad ISO 1042; Clase A
Color del tapón Blanco
Material del cierre Polietileno
Color Transparente
Diámetro de base (métrico) 125 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3), Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
Altura (métrico) 300 mm
Estilo de cuello Estrecho
N.° por paquete 2/paq.
Tipo de producto Matraces volumétricos
Tolerancia ±0,4 ml
Superficie de escritura Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Graduated No
Mouth Style Junta
Esterilidad No estéril
Clase A
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Tope ergonómico
Tamaño del tapón 24/29