Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase A, ámbar, certificado por lote
Código de producto. 15230896 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml (tamaño del tapón 12/21)
100 ml (tamaño del tapón 14/23)
10 ml (cuello ancho)
2000 ml
200 ml
20 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
5 ml (cuello ancho)
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15230896 5 ml (cuello ancho) paquete de 2
15240896 10 ml (cuello ancho) paquete de 2
15250896 20 ml paquete de 2
15260896 25 ml paquete de 2
15270896 50 ml paquete de 2
15280896 100 ml (tamaño del tapón 12/21) 2 PCS
15290896 100 ml (tamaño del tapón 14/23) 2 PCS
15200906 200 ml paquete de 2
15210906 250 ml paquete de 2
15220906 500 ml 2 PCS
15230906 1000 ml paquete de 2
15240906 2000 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15230896 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 246760954
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo. Estos matraces aforados están certificados por lotes.
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los matraces aforados con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
  • Protección contra los rayos UV debido a la coloración externa
  • La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
  • Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 22 mm
Capacidad (métrico) 5 ml (cuello ancho)
Material Vidrio borosilicatado (3.3), Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte de materiales sensibles a la luz; medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
Estilo de cuello Cuello ancho
N.° por paquete 2/paq.
Tolerancia ±0,04 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable