Learn More
DWK Life Sciences™ Columna Vigreux DURAN™, con 2 juntas esmeriladas estándar, completa, con camisa de vidrio deslizante
Código de producto. 10692252 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
450 mm
650 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Longitud (métrico) unitSize
10692252 NS 29/32 450 mm 1 PCS
10019840 NS 24/29 650 mm cada uno
10191941 NS 29/32 650 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10692252 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 242407207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas Vigreux se utilizan para la destilación fraccionada.
Las columnas Vigreux se utilizan en la destilación fraccionada para mejorar la separación de sustancias. Las hendiduras ligeramente anguladas hacia abajo aumentan considerablemente la superficie de contacto entre la fase gaseosa y el vidrio, es decir, la superficie de refrigeración.
  • Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
  • Con camisa de vidrio deslizante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Destilación fraccionada; refrigeradores de laboratorio, condensación de gases y vapores
Longitud (métrico) 450 mm
Material Boro 3.3
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar NS 29/32