Learn More
DWK Life Sciences Desecador de vacío DURAN™ con tubo de unión (24/29) de la junta esmerilada estándar NOVUS en la tapa, con llave de paso y brida plana
Código de producto. 13495499 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
153 mm
172 mm
224 mm
274 mm
320 mm
332 mm
380 mm
Volumen (métrico):
700 mL
2,4 l
5,8 l
10,5 l
18,5 l
Incluye:
No Porcelain Plate
Porcelain Plate
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Volumen (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
13495499 274 mm 10,5 l Porcelain Plate cada uno
10221321 153 mm 700 mL No Porcelain Plate cada uno
10231321 172 mm 2,4 l No Porcelain Plate cada uno
10291361 224 mm 5,8 l No Porcelain Plate cada uno
10129800 320 mm 10,5 l No Porcelain Plate cada uno
10549051 380 mm 18,5 l No Porcelain Plate cada uno
13465509 332 mm 18,5 l Porcelain Plate cada uno
13435499 224 mm 5,8 l Porcelain Plate cada uno
13405499 172 mm 2,4 l Porcelain Plate cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 13495499 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 247826654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.59€
    633.26€ / paquete de 1
    Ahorro 94.33€
    12% Descuento
En stock
El desecador se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. El diseño NOVUS tiene un tubo de unión (NS 24/29) de la junta esmerilada estándar en la tapa.
El DURAN™ El desecador es un recipiente de laboratorio apto para vacío, con tapa esmerilada, que se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. Separado por una placa de tamiz (de metal o porcelana), se introduce un agente secante en la parte inferior de la base del desecador, que une la humedad de la sustancia que se va a secar, colocada en la placa de tamiz. Para acelerar el proceso de secado, se puede conectar vacío si es necesario, ya que el líquido se evaporará más rápido debido a una presión más baja del desecador. El vacío se aplica a través de una conexión de válvula de cierre. Para facilitar el aflojamiento de la tapa, la superficie de molienda del desecador debe estar bien engrasada, ya que después de la evacuación la tapa se presiona sobre la parte inferior. DURAN™ Los desecadores son resistentes al vacío, es decir, se pueden utilizar hasta el vacío máximo técnicamente posible.
  • Gracias al gran espesor de pared de los recipientes y al mecanizado preciso de las juntas esmeriladas herméticas en la tapa y la base, es posible el almacenamiento al vacío. – incluso durante períodos extremadamente largos
  • Para acelerar el proceso de secado, se puede aplicar un vacío a través de la llave de paso
  • Adecuado para vacío completo (0 mbar)
  • Las piezas de repuesto, como tapas, bases, llaves de paso y tapones, pueden intercambiarse según sea necesario (cúmplase DN)
  • Disponible con o sin placa de porcelana
Especificaciones
Descripción Con placa de porcelana
Material Vidrio de borosilicato 3.3, PTFE
Tipo de producto Desecador de vacío
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío
Incluye Porcelain Plate
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 10,5 l
Altura (métrico) 320 mm
Diámetro interior (métrico) 250 mm
Diámetro exterior (imperial) 274 mm