Learn More
DWK Life Sciences™ Desecador de vacío DURAN™ con tubo de unión (24/29) de la junta esmerilada estándar NOVUS en la tapa, con llave de paso y brida plana
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
El DURAN™ El desecador es un recipiente de laboratorio apto para vacío, con tapa esmerilada, que se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. Separado por una placa de tamiz (de metal o porcelana), se introduce un agente secante en la parte inferior de la base del desecador, que une la humedad de la sustancia que se va a secar, colocada en la placa de tamiz. Para acelerar el proceso de secado, se puede conectar vacío si es necesario, ya que el líquido se evaporará más rápido debido a una presión más baja del desecador. El vacío se aplica a través de una conexión de válvula de cierre. Para facilitar el aflojamiento de la tapa, la superficie de molienda del desecador debe estar bien engrasada, ya que después de la evacuación la tapa se presiona sobre la parte inferior. DURAN™ Los desecadores son resistentes al vacío, es decir, se pueden utilizar hasta el vacío máximo técnicamente posible.
- Gracias al gran espesor de pared de los recipientes y al mecanizado preciso de las juntas esmeriladas herméticas en la tapa y la base, es posible el almacenamiento al vacío. – incluso durante períodos extremadamente largos
- Para acelerar el proceso de secado, se puede aplicar un vacío a través de la llave de paso
- Adecuado para vacío completo (0 mbar)
- Las piezas de repuesto, como tapas, bases, llaves de paso y tapones, pueden intercambiarse según sea necesario (cúmplase DN)
- Disponible con o sin placa de porcelana
Specifications
Specifications
| Descripción | Con placa de porcelana |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3, PTFE |
| Tipo de producto | Desecador de vacío |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | 18,5 l |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.