Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo con cuello doble DURAN™, con junta esmerilada estándar, cuello lateral en ángulo
Código de producto. 10777481 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Junta cónica estándar:
NS 24/29
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10777481 100 ml NS 29/32 1 PCS
10700493 250 ml NS 29/32 1 PCS
10717681 500 ml NS 29/32 1 PCS
10395431 1000 ml NS 29/32 cada uno
10598981 2000 ml NS 29/32 cada uno
10597841 100 ml NS 24/29 cada uno
10394951 500 ml NS 24/29 cada uno
10345531 250 ml NS 24/29 cada uno
10408772 1000 ml NS 24/29 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10777481 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 241832707
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Los sedimentos de varios cuellos se utilizan para destilación, fracción y reacciones de todo tipo.
Para destilación, fracción y reacción, se utilizan principalmente matraces de varios cuellos (matraces de dos o tres cuellos) para poder instalar, según sea necesario, accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • cuellos laterales en ángulo
  • Dependiendo de la aplicación, se pueden instalar accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
  • La geometría permite un calentamiento muy uniforme
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 64 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Destilación; extracción; conexión a otros recipientes de vidrio; calefacción; adecuada para baños de calentamiento y mantas; tamaños de volumen de 100 ml (NS 24/29 y NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) y 1000 ml (NS 24/29) no se ajustan a la n
N.° por paquete 1/paq.
Tipo de producto Sin tamaño DIN/ISO
Junta de toma 29/32
Junta cónica estándar NS 29/32
Esterilizables en autoclave Autoclavable