Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo con cuello doble DURAN™, con junta esmerilada estándar, cuello lateral en ángulo
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Para destilación, fracción y reacción, se utilizan principalmente matraces de varios cuellos (matraces de dos o tres cuellos) para poder instalar, según sea necesario, accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- cuellos laterales en ángulo
- Dependiendo de la aplicación, se pueden instalar accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
- La geometría permite un calentamiento muy uniforme
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 105 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Destilación; extracción; conexión a otros recipientes de vidrio; calefacción; adecuada para baños de calentamiento y mantas; tamaños de volumen de 100 ml (NS 24/29 y NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) y 1000 ml (NS 24/29) no se ajustan a la n |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Junta de toma | 29/32 |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |