Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje
Código de producto. 10212661
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10212661 6 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 10212661 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05560502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    85.84€ / paquete de 6
    Ahorro 20.16€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Para el pesaje preciso y seguro de muestras en el laboratorio. Los frascos de pesaje Lenz Laborglasinstrumente™ están fabricados con vidrio borosilicato Durable DURAN™.
  • Con tapa o tapa NS intercambiable
  • Con etiqueta de inscripción
  • Con tamaño (mm) y capacidad (ml) reducidos
  • Disponibles en formato estéril y no estéril
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 mL
Formulario bajo
Incluye Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción
Cantidad 6Pack
Número de tapón NS 24/12
Línea de productos Frasco
Altura (métrico) 25 mm
Tipo de producto Frasco de pesaje