Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje
Código de producto. 10708951
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
110 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10708951 110 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 10708951 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05560028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    106.23€ / paquete de 6
    Ahorro 67.77€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Para el pesaje preciso y seguro de muestras en el laboratorio. Los frascos de pesaje Lenz Laborglasinstrumente™ están fabricados con vidrio borosilicato Durable DURAN™.
  • Con tapa o tapa NS intercambiable
  • Con etiqueta de inscripción
  • Con tamaño (mm) y capacidad (ml) reducidos
  • Disponibles en formato estéril y no estéril
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 110 mL
Formulario Alto
Incluye Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción
Cantidad Paquete de 10
Número de tapón NS 50/12
Línea de productos Frasco
Altura (métrico) 80 mm
Tipo de producto Frasco de pesaje