Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje
Código de producto. 10748841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6Pack
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10748841 6Pack paquete de 6
1 options
Código de producto. 10748841 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05560019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    102.29€ / paquete de 6
    Ahorro 49.71€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Para el pesaje preciso y seguro de muestras en el laboratorio. Los frascos de pesaje Lenz Laborglasinstrumente™ están fabricados con vidrio borosilicato Durable DURAN™.
  • Con tapa o tapa NS intercambiable
  • Con etiqueta de inscripción
  • Con tamaño (mm) y capacidad (ml) reducidos
  • Disponibles en formato estéril y no estéril
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Formulario Alto
Incluye Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción
Cantidad 6Pack
Número de tapón NS 40/12
Línea de productos Frasco
Altura (métrico) 65 mm
Tipo de producto Frasco de pesaje