Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje
Código de producto. 10460993
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10460993 20 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 10460993 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05560008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    85.18€ / paquete de 6
    Ahorro 22.82€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Para el pesaje preciso y seguro de muestras en el laboratorio. Los frascos de pesaje Lenz Laborglasinstrumente™ están fabricados con vidrio borosilicato Durable DURAN™.
  • Con tapa o tapa NS intercambiable
  • Con etiqueta de inscripción
  • Con tamaño (mm) y capacidad (ml) reducidos
  • Disponibles en formato estéril y no estéril
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 mL
Formulario Alto
Incluye Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción
Cantidad 6Pack
Número de tapón NS 29/12
Línea de productos Frasco
Altura (métrico) 50 mm
Tipo de producto Frasco de pesaje