Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipiente de reacción esférico para tubos Duran
Código de producto. 10811881
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10811881 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10811881 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06005158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    133.86€ / paquete de 1
    Ahorro 64.14€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Altura (métrico) 145 mm
Tipo de producto Matraz de reacción
Forma Esférica
Diámetro exterior (métrico) 105 mm