Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes para reacción con tubos Duran con chaqueta termostática, válvula de extracción
Código de producto. 11562294
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
Tamaño del tapón:
Conectores: GL15
Conectores: GL18
Altura (métrico):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11562294 3 L Conectores: GL15 440 mm cada uno
10224804 250 mL Conectores: GL18 275 mm cada uno
10585314 1000 mL Conectores: GL18 360 mm cada uno
10317083 1000 mL Conectores: GL15 360 mm cada uno
10648550 2000 mL Conectores: GL18 375 mm cada uno
10763732 2000 mL Conectores: GL18 490 mm cada uno
11312503 500 mL Conectores: GL18 295 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11562294 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06031276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00€
    1321.48€ / paquete de 1
    Ahorro 718.52€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Recipiente para reacción de vidrio con camisa termostática y válvula de extracción
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación, brida de laboratorio LF y válvula de extracción. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Altura (métrico) 440 mm
Incluye Camisa termostática, válvula de extracción
Tipo de producto Matraz de reacción
Forma Cilíndrico
Tamaño del tapón Conectores: GL15