Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes para reacción con tubos Duran con chaqueta termostática, válvula de extracción
Descripción
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación, brida de laboratorio LF y válvula de extracción. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Altura (métrico) | 490 mm |
| Incluye | Camisa termostática, válvula de extracción |
| Tipo de producto | Matraz de reacción |
| Forma | Cilíndrico |
| Tamaño del tapón | Conectores: GL18 |