Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes para reacción con tubos Duran con chaqueta termostática
Código de producto. 11592234
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
Altura (métrico):
180 mm
190 mm
245 mm
275 mm
325 mm
375 mm
380 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11592234 2000 mL 375 mm cada uno
10433360 250 mL 190 mm cada uno
10391870 500 mL 180 mm cada uno
10616660 500 mL 275 mm cada uno
11532244 4 L 375 mm cada uno
11512244 4 L 380 mm cada uno
11502244 3 L 325 mm cada uno
10349522 1000 mL 245 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11592234 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06010273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00€
    602.08€ / paquete de 1
    Ahorro 282.92€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Recipiente de reacción de vidrio borosilicatado con camisa termostática
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación y brida de laboratorio LF. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Altura (métrico) 375 mm
Incluye Chaqueta termoestática
Tipo de producto Matraz de reacción
Forma Cilíndrico
Forma del fondo Plano