Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes para reacción con tubos Duran con chaqueta termostática
Descripción
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación y brida de laboratorio LF. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Altura (métrico) | 245 mm |
| Incluye | Chaqueta termoestática |
| Tipo de producto | Matraz de reacción |
| Forma | Cilíndrico |
| Forma del fondo | Plano |