Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes de reacción para tubos Duran
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Tipo de producto | Matraz de reacción |
| Forma | Cilíndrico |
| Forma del fondo | Plano |