Learn More
DWK Life Sciences Tubo DURAN™ con rosca, con rosca DIN y cono esmerilado estándar
Código de producto. 15395817 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
GL 14, con cono NS 14/23
GL 14, con cono NS 19/26
GL 14, con cono NS 24/29
GL 14, con cono NS 29/32
GL 18, con cono NS 14/23
GL 18, con cono NS 19/26
GL 18, con cono NS 24/29
GL 18, con cono NS 29/32
GL 25, con cono NS 19/26
GL 25, con cono NS 24/29
GL 25, con cono NS 29/32
GL 32, con cono NS 24/29
GL 32, con cono NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
15395817 GL 18, con cono NS 14/23 paquete de 10
13427467 GL 14, con cono NS 14/23 cada uno
13595370 GL 14, con cono NS 19/26 paquete de 10
15222009 GL 14, con cono NS 29/32 paquete de 10
15305827 GL 18, con cono NS 29/32 paquete de 10
15282009 GL 25, con cono NS 29/32 paquete de 10
15292009 GL 32, con cono NS 29/32 paquete de 10
15242009 GL 18, con cono NS 19/26 paquete de 10
15272009 GL 25, con cono NS 24/29 paquete de 10
11639978 GL 32, con cono NS 24/29 paquete de 10
12799696 GL 18, con cono NS 24/29 paquete de 10
15656935 GL 25, con cono NS 19/26 paquete de 10
12789696 GL 14, con cono NS 24/29 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15395817 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 248416109
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo roscado con rosca y junta esmerilada estándar permite la unión de varios componentes de vidrio.
Este tubo roscado tiene una rosca y una junta esmerilada estándar. Los componentes de un equipo pueden conectarse a través de ambos extremos y, por tanto, conectarse entre sí.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo Tubo con roscas
Tipo Tamaño no DIN
N.º de junta cónica estándar GL 18, con cono NS 14/23