Descripción
Este tubo roscado tiene una rosca y puede incorporarse en los componentes de vidrio en un paso de procesamiento posterior.
- Con rosca DIN
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con | Apuntalamiento en aparatos de vidrio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 45 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 40 mm |
| Grosor de pared | 2,3 mm |