Learn More
DWK Life Sciences Tubo con rosca DURAN™, con rosca DIN
Código de producto. 11742919 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
11742919 GL 14 paquete de 10
11752919 GL 18 paquete de 10
13167613 GL 45 cada uno
11762919 GL 25 paquete de 10
11772919 GL 32 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11742919 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 248360207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo roscado se utiliza para el procesamiento posterior de componentes de vidrio.
Este tubo roscado tiene una rosca y puede incorporarse en los componentes de vidrio en un paso de procesamiento posterior.
  • Con rosca DIN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Boro 3.3
Para utilizar con Apuntalamiento en aparatos de vidrio
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca GL 14
Esterilizables en autoclave
Diámetro (métrico) 12 mm
Grosor de pared 1,5 mm