Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo con cuello triple DURAN™, con junta esmerilada estándar, cuellos laterales en ángulo
Código de producto. 15621265 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Junta cónica estándar:
Cuello central NS 24/29
Cuello central NS 29/32
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar unitSize
15621265 100 ml Cuello central NS 29/32 cada uno
10788631 250 ml Cuello central NS 29/32 1 PCS
10547471 500 ml Cuello central NS 29/32 1 PCS
10325341 1000 ml Cuello central NS 29/32 cada uno
10654172 250 ml Cuello central NS 24/29 cada uno
10749211 1000 ml Cuello central NS 24/29 cada uno
10325291 500 ml Cuello central NS 24/29 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15621265 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 241882703
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los sedimentos de varios cuellos se utilizan para destilación, fracción y reacciones de todo tipo.
Para destilación, fracción y reacción, se utilizan principalmente matraces de varios cuellos (matraces de dos o tres cuellos) para poder instalar, según sea necesario, accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • cuellos laterales en ángulo
  • Dependiendo de la aplicación, se pueden instalar accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
  • La geometría permite un calentamiento muy uniforme
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 64 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Destilación; extracción; conexión con otros recipientes de vidrio; calentamiento; adecuado para baños de calentamiento y mantas calefactoras
N.° por paquete 1/paq.
Junta cónica estándar Cuello central NS 29/32
Esterilizables en autoclave Autoclavable