Descripción
El par es la fuerza de rotación aplicada durante la colocación o retirada de un tapón de un frasco. El par de colocación correcto para un tapón de frasco es muy importante, ya que afecta a la integridad del sellado. Un apriete excesivo puede hacer que algunas partes del tapón soporten más presión que otras, lo que podría dar lugar a un sellado inadecuado. Por otro lado, si se aplica un par de apriete muy bajo, el recipiente puede tener fugas o el cierre puede desenroscarse fácilmente. Si se aplica el par de apriete correcto, se proporcionará un sellado integral en las condiciones de temperatura, humedad y carga especificadas.
- Permite el cierre preciso de DURAN™ Tapas GL 25, 32 y 45 a los pares recomendados
- El tamaño y el tipo de rosca del tapón están grabados permanentemente en el superficie superior
- Adecuados para uso en sala limpia
- Código específico del lote grabado para certificación
- El orificio hembra se ajusta al tamaño de llave de 6 mm (1/4 in) estándar del sector
- Mecanizado a partir de una aleación de aluminio de alta resistencia EN AW-7075
- Fabricado con componentes de Alemania
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de la unidad | 6,35 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón de PBT GL 32 |
| Material | Aluminio |
| Color | Plata |
| Diámetro interior (métrico) | 36,8 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 48,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cierre de los tapones roscados GL de los frascos de vidrio de DURAN™ al par correcto; apertura o cierre más fácil de los frascos de vidrio de laboratorio con una llave |
| Altura (métrico) | 8 mm, 15 mm; total:23 mm |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
| Mostrar más |