Description
El par es la fuerza de rotación aplicada durante la colocación o retirada de un tapón de un frasco. El par de colocación correcto para un tapón de frasco es muy importante, ya que afecta a la integridad del sellado. Un apriete excesivo puede hacer que algunas partes del tapón soporten más presión que otras, lo que podría dar lugar a un sellado inadecuado. Por otro lado, si se aplica un par de apriete muy bajo, el recipiente puede tener fugas o el cierre puede desenroscarse fácilmente. Si se aplica el par de apriete correcto, se proporcionará un sellado integral en las condiciones de temperatura, humedad y carga especificadas.
- Permite el cierre preciso de DURAN™ Tapas GL 25, 32 y 45 a los pares recomendados
- El tamaño y el tipo de rosca del tapón están grabados permanentemente en el superficie superior
- Adecuados para uso en sala limpia
- Código específico del lote grabado para certificación
- El orificio hembra se ajusta al tamaño de llave de 6 mm (1/4 in) estándar del sector
- Mecanizado a partir de una aleación de aluminio de alta resistencia EN AW-7075
- Fabricado con componentes de Alemania
Specifications
Specifications
| Tamaño de la unidad | 6,35 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón de PP GL 25 |
| Material | Aluminio |
| Color | Plata |
| Diámetro interior (métrico) | 29,5 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cierre de los tapones roscados GL de los frascos de vidrio de DURAN™ al par correcto; apertura o cierre más fácil de los frascos de vidrio de laboratorio con una llave |
| Altura (métrico) | 8 mm, 15 mm; total:23 mm |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.