Learn More
DWK Life Sciences™ Orificio de llave dinamométrica DURAN™
Code produit 16608502 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Para utilizar con (equipo):
Tapón GL 25 PREMIUM
Tapón GL 45 PREMIUM
Tapón de PBT GL 25
Tapón de PBT GL 32
Tapón de PBT GL 45
Tapón de PP GL 25
Tapón de PP GL 32
Tapón de PP GL 45
Diámetro exterior (métrico):
40 mm
48,5 mm
60 mm
Diámetro interior (métrico):
28,7 mm
28,9 mm
29,5 mm
36,8 mm
37,4 mm
48,4 mm
50,2 mm
50,8 mm
Conditionnement:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tamaño de rosca (métrico) Para utilizar con (equipo) Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Conditionnement
16608502 GL 45 Tapón de PP GL 45 60 mm 50,2 mm cada uno
16658492 GL 25 Tapón de PP GL 25 40 mm 29,5 mm cada uno
16668492 GL 25 Tapón de PBT GL 25 40 mm 28,9 mm cada uno
16678492 GL 25 Tapón GL 25 PREMIUM 40 mm 28,7 mm cada uno
16688492 GL 32 Tapón de PP GL 32 48,5 mm 37,4 mm cada uno
16698492 GL 32 Tapón de PBT GL 32 48,5 mm 36,8 mm cada uno
16618502 GL 45 Tapón GL 45 PREMIUM 60 mm 48,4 mm cada uno
16628502 GL 45 Tapón de PBT GL 45 60 mm 50,8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16608502 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 292332803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    215.97€ / paquete de 1
    Ahorro 13.03€
    5% Descuento
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Aplicar el par de cierre correcto a los tapones DURAN™ es fundamental para lograr un sellado eficaz. Por lo tanto, se ha desarrollado una gama de ocho conectores hembra estriados específicamente diseñados que se adaptan a la mayoría de los tapones d
El par es la fuerza de rotación aplicada durante la colocación o retirada de un tapón de un frasco. El par de colocación correcto para un tapón de frasco es muy importante, ya que afecta a la integridad del sellado. Un apriete excesivo puede hacer que algunas partes del tapón soporten más presión que otras, lo que podría dar lugar a un sellado inadecuado. Por otro lado, si se aplica un par de apriete muy bajo, el recipiente puede tener fugas o el cierre puede desenroscarse fácilmente. Si se aplica el par de apriete correcto, se proporcionará un sellado integral en las condiciones de temperatura, humedad y carga especificadas.
  • Permite el cierre preciso de DURAN™ Tapas GL 25, 32 y 45 a los pares recomendados
  • El tamaño y el tipo de rosca del tapón están grabados permanentemente en el superficie superior
  • Adecuados para uso en sala limpia
  • Código específico del lote grabado para certificación
  • El orificio hembra se ajusta al tamaño de llave de 6 mm (1/4 in) estándar del sector
  • Mecanizado a partir de una aleación de aluminio de alta resistencia EN AW-7075
  • Fabricado con componentes de Alemania
Spécification
Tamaño de la unidad 6,35 mm
Para utilizar con (equipo) Tapón de PP GL 45
Material Aluminio
Color Plata
Diámetro interior (métrico) 50,2 mm
Diámetro exterior (métrico) 60 mm
Para utilizar con (aplicación) Cierre de los tapones roscados GL de los frascos de vidrio de DURAN™ al par correcto; apertura o cierre más fácil de los frascos de vidrio de laboratorio con una llave
Altura (métrico) 8 mm, 15 mm; total:23 mm
N.° por paquete 1 unidad
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Peso (métrico) 0,053 kg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.