Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de rosca TILT DURAN™, GL 45 / GL 56, PTFE blanco
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El adaptador reutilizable (GL 45 externo / GL 56 interno) permite el uso del frasco TILT DURAN™ con unidades de filtración de 45 mm para la esterilización por filtración de medios de cultivo celular. Fabricado con PTFE inerte; se puede esterilizar en autoclave y a 300 °C.
- El adaptador reutilizable (GL 45 externo / GL 56 interno) permite el uso del frasco TILT DURAN™ con unidades de filtración de 45 mm para la esterilización por filtración de medios de cultivo celular
- Permite utilizar cualquier unidad de filtración de 45 mm con un frasco TILT DURAN™
- Fabricado con PTFE inerte
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Diámetro de base (métrico) | 65 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Permite utilizar cualquier unidad de filtración de 45 mm con un frasco TILT DURAN™; esterilizado mediante filtración al vacío |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Tamaño de rosca | GL 45 /GL 56 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |