Descripción
El tapón ergonómico es fácil de abrir y cerrar. Fabricado con materiales no citotóxicos. La boca ancha garantiza un pipeteo seguro y sencillo.
- El tapón ergonómico, fabricado con materiales no citotóxicos, es fácil de abrir y cerrar
- La boca GL 56 ancha garantiza un pipeteo seguro y sencillo y ayuda a evitar la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Diámetro de base (métrico) | 62 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajar con medios de cultivo celular en condiciones estériles en cabinas de bioseguridad y campanas limpias; pipeteo de líquidos en cabinas de bioseguridad y campanas limpias |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Tamaño de rosca | GL 56 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |