Learn More
DWK Life Sciences Protector de luz para frascos TILT DURAN™, blanco, caucho de silicona
Código de producto. 15593537 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15593537 Blanco paquete de 4
1 options
Código de producto. 15593537 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292435601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.55€
    33.88€ / paquete de 4
    Ahorro 3.67€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
La funda de silicona TILT DURAN™ bloquea la luz UV dañina y facilita un manejo más seguro.
El protector de luz TILT DURAN™ es una funda de silicona blanca que cubre el 94 % de la superficie del frasco. La funda cuenta con varias funciones de protección: bloquea la luz ultravioleta (UV) dañina, protege la superficie de vidrio de daños y facilita un manejo más seguro. El protector de luz TILT DURAN™ incluye cuatro etiquetas para frascos GL 56 (naranja, amarillo, azul, morado) fabricadas con silicona.
  • El protector de luz TILT DURAN™ blanco es una funda de silicona que cubre el 94 % de la superficie del frasco y bloquea la luz ultravioleta dañina
  • Protege la superficie de vidrio de daños
  • Facilita un manejo más seguro
  • La silicona ofrece un agarre mucho mejor que el vidrio, especialmente cuando el frasco se ha rociado con alcohol al 70 % para desinfectar la superficie
Especificaciones
Color Blanco
Material Silicona
Para utilizar con (aplicación) Trabajar con medios de cultivo celular en condiciones estériles en cabinas de bioseguridad y campanas limpias; almacenamiento de medios de cultivo celular fotosensibles
N.° por paquete 4/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable