Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Matraces de reacción de fondo redondo de tres bocas – Los cuellos laterales paralelos incluyen juntas cónicas rectificadas. Cumple la norma DIN 12392
Descripción
Matraces de reacción fabricados con vidrio DURAN™. Incluye dos cuellos laterales paralelos además del cuello principal, cada uno con juntas cónicas esmeriladas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12392 |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Estilo de cuello | Tres cuellos |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 166 mm |