Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Matraces de reacción de fondo redondo de tres bocas – Los cuellos laterales paralelos incluyen juntas cónicas rectificadas. Cumple la norma DIN 12392
Código de producto. 10291021
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
2000 mL
Diámetro exterior (métrico):
85 mm
166 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10291021 250 mL 85 mm cada uno
10527511 2000 mL 166 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10291021 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03304449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.05€
    45.38€ / paquete de 1
    Ahorro 42.67€
    48% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Fabricados con vidrio DURAN™. Los matraces de reacción de fondo redondo de tres cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ incluyen dos cuellos laterales paralelos además del cuello principal, cada uno con juntas cónicas esmeriladas.
Matraces de reacción fabricados con vidrio DURAN™. Incluye dos cuellos laterales paralelos además del cuello principal, cada uno con juntas cónicas esmeriladas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12392
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Estilo de cuello Tres cuellos
Junta cónica estándar NS 29/32
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 85 mm